Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10164880
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10164880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10164880
Marke: Thermo Scientific Acros 205920025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, monobasic
Schmelzpunkt 253.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 136.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 0.4% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Name des Produkts
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >