Learn More
Kaliumphosphat dibasisch, TraceSELECT™, ≥99,99 % (Metallbasis), Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate dibasic |
CAS | 7758-11-4 |
Menge | 100 g |
Summenformel | HK2O4P |
Strukturformel | K2HPO4 |
MDL-Nummer | MFCD00011383 |
UN-Nummer | NONH for all modes of transport |
Synonym | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
InChI-Schlüssel | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat dibasisch, TraceSELECT™, ≥99,99 % (Metallbasis), Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur