Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, Endotoxin-getestet, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15558104
Verfügbar ab: 12-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, dibasisch, Endotoxin-getestet, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15558104
5 kg, Poly-Eimer
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15558104
Marke: Avantor J.T.Baker 325006
Verfügbar ab: 12-11-2025
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-11-4
Summenformel HK2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 174.17
InChI-Schlüssel ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, Dibasisches Kaliumphosphat, Kaliumhydrogenphosphat, Kaliumphosphat, dibasisch, Phosphorsäure, Dikaliumsalz, Dikaliummonophosphat, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
IUPAC-Name Dikalium; Wasserstoffphosphat
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Dibasisch, Endotoxin-getestet
Menge 5 kg
Formelmasse 174.18
Güte Multi-Kompendium/USP
Verpackung Poly-Eimer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumphosphat, dibasisch, Endotoxin-getestet, multikompendial, U.S.P., J.T.Baker™ >