Learn More
Kaliumpersulfat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
K2O8S2, CAS-Nummer 7727-21-1, Anthion, Dikaliumperoxydisulfat, Kaliumpersulfat, Caswell-Nr. 700, Dikaliumperoxodisulfat, Dikaliumpersulfat, Kaliumperoxydisulfat, Kaliumperoxydisulfat, Kaliumperoxodisulfat, UNII-6b86k0mczc, 250 g, weiß, 270,3 g/mol
102.00 CHF - 205.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7727-21-1 |
---|---|
Summenformel | K2O8S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 270.309 |
MDL-Nummer | 11386 |
InChI-Schlüssel | USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc |
PubChem CID | 24412 |
IUPAC-Name | Dikalium; Sulfonatooxysulfat |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10214540
|
Fisher Chemical
P/6640/50 |
250 g |
102.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10224540
|
Fisher Chemical
P/6640/53 |
500 g |
205.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
K2O8S2, CAS-Nummer 7727-21-1, Anthion, Dikaliumperoxydisulfat, Kaliumpersulfat, Caswell-Nr. 700, Dikaliumperoxodisulfat, Dikaliumpersulfat, Kaliumperoxydisulfat, Kaliumperoxydisulfat, Kaliumperoxodisulfat, UNII-6b86k0mczc, 250 g, weiß, 270,3 g/mol
Chemische Identifikatoren
7727-21-1 | |
270.309 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
24412 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O8S2 | |
11386 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
Dikalium; Sulfonatooxysulfat |
Spezifikation
100°C | |
Weiß | |
Fest | |
11386 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Sulfonatooxysulfat | |
24412 | |
Kunststoffpulverbehälter |
7727-21-1 | |
4 to 5 | |
K2O8S2 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
270.309 | |
270.3g/mol |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium persulfate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304-BEI EINATMEN:.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.