Learn More
Kaliumperoxydisulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382238
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumperoxydisulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382238
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11382238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013145.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein Polymerisationsbeschleuniger für PAGE-Gele.
A polymerization accelerant for PAGE gels. Potassium peroxydisulfate is used as an oxidizing agent in organic synthesis. It is involved in Elbs persulfate oxidation of phenols and the Boyland-Sims oxidation of anilines. Upon solution, it gives radicals and is used to initiate polymerization reactions to prepare styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It is used as bleaching agent in various hair bleaches, ion exchange agents, plating agents and surface treating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
MDL-Nummer MFCD00011386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium peroxydisulfate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 270.31
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White crystalline powder
Dichte 2.477 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM30L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number013145.A1,013145.30
ChargennummerR23K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number013145.A1,013145.30
ChargennummerN27K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number013145.A1,013145.30
ChargennummerZ21J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number013145.A1,013145.30
ChargennummerZ06J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog Number013145.A1,013145.30
Name des Produkts
Kaliumperoxydisulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >