Learn More
Kaliumperchlorat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-74-7 | ClKO4 | 138.54 g/mol
33.06 CHF - 97.59 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-74-7 |
---|---|
Summenformel | ClKO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 138.54 |
MDL-Nummer | MFCD00011362 |
InChI-Schlüssel | YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp |
PubChem CID | 516900 |
IUPAC-Name | Kalium; Perchlorat |
SMILES | [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12624967
|
Thermo Scientific Acros
221371000 |
100 g | Kunststoffflasche |
33.06 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12634967
|
Thermo Scientific Acros
221375000 |
500 g | Kunststoffflasche |
97.59 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7778-74-7 | |
138.54 | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
516900 | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
Kalium; Perchlorat |
Spezifikation
Potassium perchlorate | |
7778-74-7 | |
KClO4 | |
15,7774 | |
Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: 0.75 g/100mL water (0°C), 21.8 g/100mL water (100°C), practically insoluble in alcohol | |
[K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
138.54 | |
138.55 |
400.0°C | |
ClKO4 | |
MFCD00011362 | |
potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp | |
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Perchlorat | |
516900 | |
ACS-Reagenz |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-912-9
- Potassium perchlorate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium perchlorate