Learn More
Kaliumoxalatmonohydrat, Reagenz ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium oxalate monohydrate |
Schmelzpunkt | 356.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | KO2CCO2K·H2O |
Menge | 500 g |
Merck Index | 15, 7772 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 364g/L (20°C) |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464546 | Analysenzertifikat | 18/07/2024 | 42402016,424025000,424020025 |
A0399784 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 42402016,424025000,424020025 |
A0418440 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 42402016,424025000,424020025 |
A0446029 | Analysenzertifikat | 19/09/2022 | 42402016,424025000,424020025 |
A0445532 | Analysenzertifikat | 31/08/2022 | 42402016,424025000,424020025 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium oxalate monohydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.