Learn More
Kaliumnitrat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), ACROS Organics™
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium nitrate |
Namenshinweis | 99.999% |
Menge | 10g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% |
Strukturformel | KNO3 |
Fieser | 05,561 |
Merck Index | 15, 7769 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 320g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol |
Formelmasse | 101.1 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0470776 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 193800100,193802500,193800500 |
A0470776 | Analysenzertifikat | 12/03/2025 | 193800100,193802500,193800500 |
A0462801 | Analysenzertifikat | 17/05/2024 | 193800100,193802500,193800500 |
A0457832 | Analysenzertifikat | 16/11/2023 | 193800100,193802500,193800500 |
A0455841 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 193800100,193802500,193800500 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium nitrate
- Achtung
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium nitrate