missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Kaliumiodid, 10%-Lösung, Chem-Lab Artikelnummer.: 11945049
Zum Warenkorb hinzufügen

Kaliumiodid, 10%-Lösung, Chem-Lab

Artikelnummer. 11945049
1 l
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 11945049

Marke: Chem Lab CL02.1126.1000

Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This item is not returnable. View return policy

Einsatzbereiche sind die Jodisolierung, Redoxtitrationen und als Quelle von Iodid in der organischen Synthese. Kaliumjodid, 10%-Lösung, Chem-Lab ist eine Lösung von100g KI pro Liter, die in Laboranwendungen (TMAR) verwendet wird.

Kaliumiodid ist eine ionische Verbindung, die als Medikation verwendet wurde (insbesondere als Reaktion auf die Exposition gegenüber radioaktivem Jod). Als mildes Reduktionsmittel wird es leicht oxidiert. Einsatzbereiche sind die Jodisolierung, Redoxtitrationen und als Quelle von Iodid in der organischen Synthese. Kann auch als nukleophiler Katalysator für die Alkylierung von Alkylchloriden, Bromiden oder Mesylaten dienen.

Chemical Identifiers

CAS 7681-11-0, 7732-18-5
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI: 8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]

Specifications

Menge 1 l
Formelmasse 166.01 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 %
Dichte 1.07 g/ml
compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium iodide 10% solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title
Kaliumiodid, 10%-Lösung, Chem-Lab >

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.