missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Kaliumiodid gesättigt, EU-Arzneibuch-Qualität, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12900514
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons

Kaliumiodid gesättigt, EU-Arzneibuch-Qualität, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Artikelnummer. 12900514 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12900514

Marke: Fisher Chemical RP 173 100

Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.

Spezifikation

Menge 100 ml

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1126011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2025 ArtikelnummerRP 173 100
Chargennummer1030582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerRP 173 100
Chargennummer1025807 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerRP 173 100
Chargennummer1013899 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 ArtikelnummerRP 173 100
Chargennummer1031383 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 ArtikelnummerRP 173 100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Saturated Potassium Iodide Solution in carbon dioxide-free water European Pharmacopoeia Ref: 1070504
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium iodide
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kaliumiodid gesättigt, EU-Arzneibuch-Qualität, Fisher Chemical™ >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt