Learn More
Kaliumiodid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP,99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15600670
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumiodid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP,99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15600670 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15600670
Marke: Honeywell-Fluka 031241KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur. BP, USP, 99.0 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP
Menge 1 kg
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 166 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM1630 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2023 Catalog Number03124-1KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumiodid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP,99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >