Learn More
Kaliumiodid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15632170
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumiodid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15632170 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
12 kg
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15632170
Marke: Honeywell-Fluka 22194512KG
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Specifications
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Menge 12 kg
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 166 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kaliumiodid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™ >