Learn More
Kaliumpermanganat, ACS-Reagenz, ≥99,0 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
25 kg
Beschreibung
Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium iodide |
CAS | 7681-11-0 |
Menge | 25 kg |
Summenformel | IK |
InChI-Schlüssel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [K+].[I-] |
IUPAC-Name | potassium iodide |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.00 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumpermanganat, ACS-Reagenz, ≥99,0 %, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur