Learn More
Kaliumjodid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kaliumiodid wird in pharmazeutischen Formulierungen und in der Filmfotografie als Jodquelle verwendet. Es wird häufig als analytisches Reagenz in iodometrischen Trirationen verwendet. Neben seiner Anwendung als Iodidquelle zur Herstellung von Organojod-Verbindungen wie bei Sandmeyer-Reaktionen findet Kaliumjodid umfangreiche Verwendung als nukleophiler Katalysator für verschiedene Alkylierungsreaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Als mildes Reduktionsmittel wird es durch oxidierende Reagenzien in Jod umgewandelt. Kaliumiodid sollte mit Handschuhen gehandhabt werden, da es ein mildes Reizmittel ist.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1330°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium iodide |
Schmelzpunkt | 681°C |
Menge | 1000 g |
Merck Index | 14,7643 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 166.01 |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Brechungsindex | 1.677 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252492 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | A12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B |
10252491 | Analysenzertifikat | 24/09/2024 | A12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B |
10250093 | Analysenzertifikat | 04/04/2024 | A12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B |
10248384 | Analysenzertifikat | 06/11/2023 | A12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B |
10246673 | Analysenzertifikat | 19/05/2023 | A12704.18,A12704.0I,A12704.30,A12704.0B |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium iodide
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide