Learn More
Kaliumiodid, 99.995 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7681-11-0 | IK | 166 g/mol
82.75 CHF - 798.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Summenformel | IK |
Molekulargewicht (g/mol) | 166 |
MDL-Nummer | MFCD00011405 |
InChI-Schlüssel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
PubChem CID | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
IUPAC-Name | Kalium; Iodid |
SMILES | [K+].[I-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10557183
|
Thermo Scientific Acros
193790100 |
10 g | Glasflasche |
82.75 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10562981
|
Thermo Scientific Acros
193790500 |
50 g | Glasflasche |
271.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10338753
|
Thermo Scientific Acros
193792500 |
250 g | Glasflasche |
798.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
7681-11-0 | |
166 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
Kalium; Iodid |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Spezifikation
1330.0°C | |
680.0°C | |
Weiß | |
99.995% | |
KI | |
06,227; 11,440 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Iodid | |
4875 | |
166 | |
Spurenmetallbasis |
Potassium iodide | |
7681-11-0 | |
Pulver oder Kristalle | |
IK | |
MFCD00011405 | |
15, 7764 | |
Solubility in water: 1.43 kg/l. Other solubilities: 45g/L ethanol | |
[K+].[I-] | |
166 | |
CHEBI:8346 | |
99.995% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-659-4
- Potassium iodide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide