Learn More
Kaliumiodat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-05-6 | IKO3 | 214 g/mol
55.45 CHF - 605.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-05-6, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | IKO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 214 |
MDL-Nummer | MFCD00011406 |
InChI-Schlüssel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
IUPAC-Name | Kaliumiodat |
SMILES | [K+].[O-][I](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10571831
|
Thermo Scientific Acros
196741000 |
100 g | Glasflasche |
55.45 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10388140
|
Thermo Scientific Acros
196745000 |
500 g | Glasflasche |
170.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10083903
|
Thermo Scientific Acros
196740025 |
2.5 kg | Glasflasche |
605.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemische Identifikatoren
7758-05-6, 7732-18-5 | |
214 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
[K+].[O-][I](=O)=O |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
Kaliumiodat |
Spezifikation
Potassium iodate | |
98% | |
Weiß | |
97.5% min. (Iodometry) | |
KIO3 | |
1479 | |
Solubility in water: soluble | |
[K+].[O-][I](=O)=O | |
214 | |
98% | |
0.5% max. | |
3.9300g/mL |
560°C | |
7758-05-6, 7732-18-5 | |
Kristallpulver | |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
15, 7763 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumiodat | |
214 | |
Extrarein | |
3.93 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-831-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse NN1350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium iodate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.