Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 1 M KOH in Ethanol (1 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15634810
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Kaliumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 1 M KOH in Ethanol (1 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15634810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15634810
Marke: Honeywell-Fluka 351121L
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 1 M KOH in Ethanol (1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxidlösung
Strukturformel KOH
Konzentration 1 M in Ethanol
UN-Nummer UN2924
Menge 1 l
Flammpunkt 11 °C (51.8 °F)
Formelmasse 56.11 mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,Toluene, Hydrazinehydrate, ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 1 M KOH in Ethanol (1 N), Honeywell Fluka™ >