Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Ampule
Beschreibung
Für die Volumenanalyse
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
MDL-Nummer | 3553 |
Menge | 1 Ampule |
Verpackung | Ampulle |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2538917 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/6630C/90,J/6630C/05,J/6630/17,J/6630/PB15 |
2536504 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/6630C/90,J/6630C/05,J/6630/17,J/6630/PB15 |
2535306 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/6630C/90,J/6630C/05,J/6630/17,J/6630/PB15 |
2532265 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/6630C/90,J/6630C/05,J/6630/17,J/6630/PB15 |
2530434 | Analysenzertifikat | 24/05/2025 | J/6630C/90,J/6630C/05,J/6630/17,J/6630/PB15 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium hydroxide, 1N solution in water
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur