Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10346140
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10346140 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
6 Ampules, Ampulle
Click to view available options
Menge:
6 Ampules
Verpackung:
Ampulle
Artikelnummer. 10346140
Marke: Fisher Chemical J/6630C/90
Verfügbar ab: 23-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Farbe Farblos
MDL-Nummer 3553
Menge 6 Ampules
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide solution, concentrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid-Lösung 1 M (1 N), NIST-Standardkonzentrat, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >