Learn More
Kaliumhydroxidlösung, 0.1M in Isopropanol, Honeywell™ Artikelnummer.: 15634780
Kaliumhydroxidlösung, 0.1M in Isopropanol, Honeywell™
Artikelnummer. 15634780 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15634780
Marke: Honeywell-Fluka 350081L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxidlösung
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Strukturformel KOH
Konzentration 0.1 M in Isopropanol
MDL-Nummer MFCD00003553
UN-Nummer UN1219
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Menge 1 l
SMILES [OH-].[K+]
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
Formelmasse 56.11 mol
Name des Produkts
Kaliumhydroxidlösung, 0.1M in Isopropanol, Honeywell™ >