Learn More
Kaliumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12923584
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Kaliumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12923584 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Artikelnummer. 12923584
Marke: Fisher Chemical VL 265 1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 0.1 mol/l
Menge 1000 ml
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer1123183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2025 ArtikelnummerVL 265 1000
Chargennummer1118273 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2025 ArtikelnummerVL 265 1000
Chargennummer1112519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 ArtikelnummerVL 265 1000
Chargennummer1102474 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 ArtikelnummerVL 265 1000
Chargennummer1098458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 ArtikelnummerVL 265 1000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide 0.1M (0.1N). Volumetric Solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid-Lösung, 0.1 M, Fisher Chemical™ >