Learn More
Kaliumhydroxid, Puriss. p.a., ≥86 % (T), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15615970
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydroxid, Puriss. p.a., ≥86 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
25 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 15615970
Marke: Honeywell-Fluka 6037025KG
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., p.a., kristallisiert, ≥ 86 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Strukturformel KOH
UN-Nummer UN1813
Menge 25 kg
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
Formelmasse 56.11
Reinheit (%) ≥86 % (T)
Dampfdruck 1mmHg (719 °C)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, Puriss. p.a., ≥86 % (T), Honeywell Fluka™ >