Learn More
Kaliumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15690800
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Kaliumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690800 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15690800
Marke: Honeywell-Fluka 060051KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Strukturformel KOH
Konzentration 85 bis 100.5 %
UN-Nummer 1813
Menge 1 kg
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11 mol
Güte puriss.
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN2910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog Number06005-1KG
ChargennummerL2530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2023 Catalog Number06005-1KG
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™ >