Learn More
Kaliumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxid |
Namenshinweis | Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5%, Pellets |
CAS Max. % | 100.0000% |
Prozentgehaltsbereich | 85 bis 100.5 % |
Strukturformel | KOH |
UN-Nummer | UN1813 |
Menge | 25 kg |
IUPAC-Name | Kalium; Hydroxid |
Formelmasse | 56.11 |
Reinheit (%) | 85 bis 100.5 % |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur