Learn More
Kaliumhydroxid, Pellets, 85 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11423118
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydroxid, Pellets, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423118
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11423118
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18854.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumhydroxid dient als Vorstufe für die meisten weichen und flüssigen Seifen und für zahlreiche kaliumhaltige Chemikalien. Kommt häufig bei der Herstellung von Reinigungsmitteln, Düngemitteln, Kunstseide, Papier, Farbstoffen, verschiedenen Arzneimitteln, Arzneimittelzwischenprodukten, Feinchemikalien und Erdölprodukten zum Einsatz. Im Bereich der organischen Chemie dient Kaliumhydroxid als Basis und wird bei der Synthese mehrerer organischer Verbindungen verwendet. Darüber hinaus findet es Anwendung als Elektrolyt in Alkalibatterien, die auf Nickel-Cadmium-, Nickel-Wasserstoff- und Mangandioxid-Zink basieren.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, Nitroverbindungen, Alkalimetallen, Magnesium, Kupfer, Halogenen, Aziden und Anhydriden. Der Kontakt mit Aluminium, Zinn und Zink befreit Wasserstoffgas.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Mehr anzeigenWeniger anzeigen
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
pH 13.5
Siedepunkt 1320°C to 1324°C
Schmelzpunkt 360°C
Dichte 2.044
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Soluble in ethanol.
Menge 500 g
Formelmasse 56.11
Reinheit (%) 85%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN04L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Catalog NumberA18854.36,A18854.0E
ChargennummerM13L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberA18854.36,A18854.0E
ChargennummerZ10K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog NumberA18854.36,A18854.0E
ChargennummerW03K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberA18854.36,A18854.0E
ChargennummerU17H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberA18854.36,A18854.0E
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, Pellets, 85 %, Thermo Scientific Chemicals >