Learn More
Kaliumhydroxid, reinst, SLR, Pellets, Fisher Chemical
44.82 CHF - 271.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10509390
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
P/5600/53
500 g
44.82 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11413693
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
P/5600/61
2 kg
109.00 CHF
2 Kilogramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10356240
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
P/5600/65
5 kg
271.00 CHF
5 Kilogramm
Verfügbar ab: 03-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, reinst, SLR, Pellets, Fisher Chemical