Learn More
Kaliumhydroxidkonzentrat, für 1 l-Standardlösung, 1.0 M KOH (1.0 N), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15685210
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Kaliumhydroxidkonzentrat, für 1 l-Standardlösung, 1.0 M KOH (1.0 N), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15685210 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 ea.
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Artikelnummer. 15685210
Marke: Honeywell-Fluka 380736X1EA
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für 1 l Standardlösung, 1.0 M KOH (1.0 N)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxidkonzentrat
Namenshinweis Für 1 l Standardlösung, 1.0 M KOH (1.0 N)
Siedepunkt 100 °C
CAS Min. % ≥25.0000%, ≥50.0000%
CAS Max. % ≤50.0000%, ≤75.0000%
Strukturformel KOH
UN-Nummer UN1814
Dichte 1.29 - 1.37 g/cm3
Menge 6 x 1 ea.
Formelmasse 56.11
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Konzentrat
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide concentrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxidkonzentrat, für 1 l-Standardlösung, 1.0 M KOH (1.0 N), Honeywell Fluka™ >