Learn More
Kaliumhydroxid, zertifiziertes AR für Analysen, Pellets, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
HKO, CAS-Nummer-1310-58-3, Kalilauge, Ätzkali, hydroxyde de potassium, Caswell-Nr. 693, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxid, potasse caustique, potassa, Kaliumhydroxidlösung, Kaliumhydroxid k oh, 500 g, 1320 °C, CHEBI:32035, weiß, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
332.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10142010
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher Chemical
P/5640/65
5 kg
332.00 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
HKO, CAS-Nummer-1310-58-3, Kalilauge, Ätzkali, hydroxyde de potassium, Caswell-Nr. 693, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxid, potasse caustique, potassa, Kaliumhydroxidlösung, Kaliumhydroxid k oh, 500 g, 1320 °C, CHEBI:32035, weiß, 56,11 g/mol, KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, zertifiziertes AR für Analysen, Pellets, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical