Learn More
Kaliumhydroxid, ca. 85 %, reinst, Schuppenform, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10687572
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydroxid, ca. 85 %, reinst, Schuppenform, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10687572
5 kg, Kunststofftrommel
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10687572
Marke: Thermo Scientific Acros 232550050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Farbe Weiß
Namenshinweis c.p.
Siedepunkt 1320.0°C
Schmelzpunkt 360.0°C
Prozentgehaltsbereich ca. 85%
Strukturformel KOH
UN-Nummer 1813
Fieser 01,935; 02,346; 03,238; 04,409; 05,557; 06,486; 07,303; 08,415; 09,387; 11,439; 12,411; 13,258
Merck Index 15, 7761
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C), soluble in ethanol (400g/L), soluble in ammonia, slightly soluble in ether
Menge 5 kg
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11
Reinheit (%) ∼85%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststofftrommel
Physikalische Form Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/05/2024 Catalog Number232550010,232550250,232550050
ChargennummerA0460864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number232550010,232550250,232550050
ChargennummerA0456401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number232550010,232550250,232550050
ChargennummerA0450329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number232550010,232550250,232550050
ChargennummerA0399660 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number232550010,232550250,232550050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, ca. 85 %, reinst, Schuppenform, Thermo Scientific Chemicals >