Learn More
Kaliumhydroxid, 99.98 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10321140
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydroxid, 99.98 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10321140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10321140
Marke: Thermo Scientific Acros 437135000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693Mehr anzeigenWeniger anzeigen
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Farbe Weiß
Siedepunkt 1320.0°C
Schmelzpunkt 360.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.98%
Strukturformel KOH
Merck Index 15,7761
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: 1780g/L water (100°C),soluble in ethanol (400g/L),soluble in ammonia,slightly soluble in ether
Menge 500 g
Formelmasse 56.11
Reinheit (%) 99.98%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number437131000,437135000
ChargennummerA0468189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number437131000,437135000
ChargennummerA0462926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number437131000,437135000
ChargennummerA0463101 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number437131000,437135000
ChargennummerA0459130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number437131000,437135000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Kaliumhydroxid, 99.98 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >