Learn More
Kaliumhydroxid, 0.1 N standardisierte Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium hydroxide |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 1 L |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. Soluble in ethanol. |
IUPAC-Name | Kalium; Hydroxid |
Formelmasse | 56.11 |
Aussehen | Colorless liquid |
Dampfdruck | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P16L503 | Analysenzertifikat | 21/03/2025 | 035599.M4,035599.K2,035599.K7 |
62500063 | Analysenzertifikat | 05/02/2025 | 035599.M4,035599.K2,035599.K7 |
M11L526 | Analysenzertifikat | 15/01/2025 | 035599.K2,035599.M4,035599.K7 |
W18K521 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 035599.K2,035599.M4,035599.K7 |
W06K506 | Analysenzertifikat | 18/09/2024 | 035599.K2,035599.M4,035599.K7 |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium hydroxide, 0.1N Standardized Solution
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium hydroxide