Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, ACS, 99.95 bis 100.05 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347678
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydrogenphthalat, ACS, 99.95 bis 100.05 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347678
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11347678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033351.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 877-24-7 | C8H5KO4 | 204.222 g/mol
As a primary standard for preparing volumetric alkali solutions and as a buffer in pH determinations. Potassium hydrogen phthalate is used as a primary standard for acid- base titrations as well as for calibrating pH meters. It acts as a buffer in pH determination. It finds application as a useful standard for total organic carbon testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
MDL-Nummer MFCD00013070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate, primary standard
Schmelzpunkt 297°C (decomposition)
Namenshinweis For ACS analysis
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.95-100.05%
Beilstein 3637128
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 204.23
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1.636 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN26L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number033351.A1,033351.30
ChargennummerM29L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number033351.A1,033351.30
ChargennummerX28K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog Number033351.A1,033351.30
ChargennummerQ15K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number033351.A1,033351.30
ChargennummerX26J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number033351.A1,033351.30
Name des Produkts
Kaliumhydrogenphthalat, ACS, 99.95 bis 100.05 %, Thermo Scientific Chemicals >