missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell Artikelnummer.: 15655950
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons

Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell

Artikelnummer. 15655950 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 15655950

Marke: Honeywell Research Chemicals 60240250G

Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Purum p.a.,≥99,0 % (F)

  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
IUPAC-Name Kalium; Fluorid
SMILES [F-].[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Potassium fluoride
Menge 250 g
Strukturformel KF
UN-Nummer UN1812
Beilstein 3902818
Formelmasse 58.1g/mol
Reinheit (%) ≥99% (F)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301 + H311 + H331-Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kaliumfluorid, purum p.a., ≥99,0 % (F), Honeywell >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt