Learn More
Kaliumdihydrogenphosphat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317337
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumdihydrogenphosphat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317337
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11317337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011594.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Zur Verwendung in Puffern, zur pH-Bestimmung
In buffers for pH determination.Potassium dihydrogen phosphate is used as a food additive, fertilizer (NPK), paint additive, coating additive, adhesive, buffering agent and in optical modulators. It is extensively used in research and analytical laboratories as a buffer in mobile/sample preparations for analysis by high pressure liquid chromatography (HPLC) and also in organic synthesis. MKP, monopotassium phosphate, owing to its non-linear optical properties, is used in optical modulators and for second-harmonic generation (SHG).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Dihydrogen Phosphate
Schmelzpunkt 253°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystals
Dichte 2.338 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ10L030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer011594.A1,011594.30,011594.36
ChargennummerM15L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Artikelnummer011594.A1,011594.30,011594.36
ChargennummerY20K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Artikelnummer011594.A1,011594.30,011594.36
ChargennummerX09K058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Artikelnummer011594.A1,011594.30,011594.36
ChargennummerS10K045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2024 Artikelnummer011594.A1,011594.30,011594.36
Name des Produkts
Kaliumdihydrogenphosphat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >