Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10284010
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10284010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
Artikelnummer. 10284010
Marke: Fisher Chemical P/4800/50
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:7778-77-0, Weiß, Schmelzpunkt:253,0 °C, Molekularformel:H2KO4P, Molekulargewicht:136,084, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:4,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 253°C
Farbe Weiß
pH 4.5
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >