Learn More
MP Biomedicals Kaliummangeldiät, Pulver
Potassium deficient diet - low in potassium.
2820.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tierfutter
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Ja
Format Pulver
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11482921
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0296018850
50 kg
2820.00 CHF
50 Kilogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Potassium deficient diet
  • Low in potassium
Spezifikation
Spezifikation
Tierfutter
Ja
Unsteril
15,2 m (1 ft.)
Autoklavierbar
Pulver
Gekühlt
0,3048 m
Dokumentation
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.