Learn More
MP Biomedicals Kaliummangeldiät, Pulver
Potassium deficient diet - low in potassium.
Marke:  MP Biomedicals 0296018850
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11482921
  • 2820.00 CHF / 50 Kilogramm
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kaliummangeldiät
  • Kaliumarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Ja
50 kg
Gekühlt
0,3048 m
Tierfutter
Pulver
Unsteril
15,2 m (1 ft.)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.