Learn More
Kaliumcyanid, ACS, 96.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386439
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumcyanid, ACS, 96.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386439
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11386439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012136.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1625°C
Chemischer Name oder Material Potassium Cyanide
Schmelzpunkt 634°C
Namenshinweis For analysis ACS
Physikalische Form granular
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 96.0% min.
Beilstein 4652394
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 65.12
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.52
Name des Produkts
Kaliumcyanid, ACS, 96.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >