Learn More
Kaliumzitrat-Monohydrat, tribasisch, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12045350
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumzitrat-Monohydrat, tribasisch, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12045350 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 12045350
Marke: Thermo Scientific Acros 244210010
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6100-05-6 | C6H5K3O7·H2O | 324.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 6100-05-6
Summenformel C6H5K3O7·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 324.42
InChI-Schlüssel PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Synonym potassium citrate monohydrate, tripotassium citrate monohydrate, unii-ee90oni6ff, ee90oni6ff, citric acid tripotassium salt, urocit-k, ccris 6543, tri-potassium citrate monohydrate, potassium citrate tribasic monohydrate, citric acid, tripotassium salt, monohydrateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2735208
ChEBI CHEBI:64746
IUPAC-Name Trimnatrium;2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium citrate tribasic monohydrate
Schmelzpunkt 180,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel KO2CCH2C(OH)(CO2K)CH2CO2K·H2O
Menge 1 kg
Merck Index 15,7744
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 640g/L (25°C).
Formelmasse 324.42
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472146 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number244210050,244210010
ChargennummerA0465599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog Number244210050,244210010
ChargennummerA0459373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number244210050,244210010
ChargennummerA0452781 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number244210050,244210010
ChargennummerA0403475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number244210050,244210010
Produktidentifikator
  • tri-Potassium citrate monohydrate
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Name des Produkts
Kaliumzitrat-Monohydrat, tribasisch, 99%, reinst, Thermo Scientific Chemicals >