Learn More
Kaliumchlorid-Lösung mit AgCl, 3 M
Alle ansehen Reagecon Produkte
Beschreibung
Ein guter Elektrolyt muss eine Reihe von Bedingungen erfüllen: Die Äquitransferenz der Kationen-Anionen-Kombination sollte so nahe wie möglich am dynamischen Gleichgewicht liegen, er sollte eine konstante Chloridaktivität und gute elektrische Leitfähigkeit herrschen und möglichst nicht chemisch reaktiv sein.
Kaliumchlorid (KCl) erfüllt alle diese Bedingungen mehr oder weniger und ist die Fülllösung der Wahl bei potentiometrischen Titrationen bzw. direkten pH-Wert-, Redox- oder Ionenmessungen, bei denen Silber/Silberchlorid- oder Kalomelreferenzelektroden zum Einsatz kommen. 3M KCl eignet sich, wenn die Arbeitstemperatur mindestens 20 °C beträgt.
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 3 mol/l, gesättigt mit AgCl |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 ml |
Lösungstyp | Fülllösungen für Elektroden |
IUPAC-Name | Kaliumchlorid |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
EFS3AC24D1 | Analysenzertifikat | 16/04/2025 | EFS3AC |
EFS3AC23J1 | Analysenzertifikat | 08/10/2024 | EFS3AC |
EFS3AC22D1 | Analysenzertifikat | 26/07/2023 | EFS3AC |
EFS3AC21D1 | Analysenzertifikat | 25/05/2022 | EFS3AC |
EFS3AC20E1 | Analysenzertifikat | 19/10/2021 | EFS3AC |