Learn More
Kaliumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15691160
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15691160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
250 Gramm
4 Stück
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15691160
Marke: Honeywell-Fluka 126361KG
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel KCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.55 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5% (AT)
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.98 g/ml bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP1040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2025 Artikelnummer12636-1KG
ChargennummerM3490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2024 Artikelnummer12636-1KG
ChargennummerN0610 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Artikelnummer12636-1KG
ChargennummerO1030 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/11/2024 Artikelnummer12636-1KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E508, 99 bis 100.5 % (AT), ≤0.0001 % Al, Honeywell Fluka™ >