missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Kaliumchlorid (Leitfähigkeitsstandard), 0.02 M Artikelnummer.: 11986696
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Kaliumchlorid (Leitfähigkeitsstandard), 0.02 M

Artikelnummer. 11986696
500 ml
Click to view available options
Menge:
500 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11986696

Marke: Chem Lab CL03.1124.0500

Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Calibrates conductivity measurement equipment. Potassium Chloride Conductivity Standard, 24700μS, Chem-Lab is precisely concentrated to a specific LF electrolyte conductivity level in order to calibrate and verify the performance of conductivity meters and probes.

Die Verwendung des Leitfähigkeitsstandards stellt sicher, dass die Geräte für genaue Messungen ordnungsgemäß kalibriert sind. Durch das Einsetzen von Sonden in eine Lösung mit einer identifizierten Übertragbarkeit können die Geräteeinstellungen vor dem Test angepasst werden. KCl-Lösungen werden zur Kalibrierung von Leitfähigkeitsmessgeräten verwendet, die direkt in Mikrosiemens oder Millisiemens abgelesen werden. Kaliumchlorid ist ein sehr stabiles Salz und ein internationaler Kalibrierstandard für die Leitfähigkeitsmessung.

Spezifikation

CAS 7447-40-7
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.01g/mL
Leitfähigkeit 24700μS at 25°C
22400μS at 20°C (±1%)
Physikalische Form Flüssig
Summenformel ClK
Konzentration 0.02 mol/l
MDL-Nummer MFCD00011360
Farbe Farblos
pH ± 5
Zur Verwendung mit (Geräte) Conductivity Meter
Löslichkeit löslich
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.56g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Kaliumchlorid (Leitfähigkeitsstandard), 0.02 M >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt