Learn More
Kaliumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1000 g
25,000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
25000 Gramm
5000 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Die Hauptanwendung von Kaliumchlorid ist die Herstellung von Düngemitteln. In der Medizin wird es für den Elektrolytausgleich und als pharmazeutisches Präparat zur Behandlung von Hypokaliämie, einem Zustand, bei dem der Kaliumspiegel im Blut zu niedrig ist, verwendet. Desweiteren findet es Verwendung als Flussmittel beim Schweißen und Metallguss. Es ist nützlich als Wasserenthärter, für bestimmte Enteisungsprodukte und zur Kalibrierung von Strahlungsüberwachungsgeräten. Es findet Verwendung als Scotophor in Dark-Trace-CRTs.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch.
Die Hauptanwendung von Kaliumchlorid ist die Herstellung von Düngemitteln. In der Medizin wird es für den Elektrolytausgleich und als pharmazeutisches Präparat zur Behandlung von Hypokaliämie, einem Zustand, bei dem der Kaliumspiegel im Blut zu niedrig ist, verwendet. Desweiteren findet es Verwendung als Flussmittel beim Schweißen und Metallguss. Es ist nützlich als Wasserenthärter, für bestimmte Enteisungsprodukte und zur Kalibrierung von Strahlungsüberwachungsgeräten. Es findet Verwendung als Scotophor in Dark-Trace-CRTs.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1500°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Potassium chloride |
Schmelzpunkt | 773°C |
Menge | 5000 g |
Merck Index | 14,7621 |
Löslichkeitsinformationen | Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether. |
Formelmasse | 74.55 |
Reinheit (%) | 99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Brechungsindex | 1.49 |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur