Learn More
Kaliumchlorid, 0.85 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
38.85 CHF - 130.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7447-40-7 |
---|---|
Summenformel | ClK |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.55 |
MDL-Nummer | MFCD00011360 |
InChI-Schlüssel | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
IUPAC-Name | Kaliumchlorid |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11430580
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043405.AP |
500 mL |
38.85 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11365687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043405.K2 |
1 L |
56.50 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11355687
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043405.K7 |
4 L |
130.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7447-40-7 | |
74.55 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
[Cl-].[K+] |
ClK | |
MFCD00011360 | |
Kaliumchlorid |
Spezifikation
Potassium chloride | |
Geruchsneutral | |
Flüssig | |
MFCD00011360 | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumchlorid | |
74.55 |
7447-40-7 | |
17mm Hg at 20°C | |
ClK | |
Farblos | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-211-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen