Learn More
Kaliumchlorid, 0.010 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325417
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumchlorid, 0.010 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325417
4 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Artikelnummer. 11325417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042679.K7
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium chloride
Namenshinweis 1413μmho at 25°C
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Prozentgehaltsbereich 0.010M
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Löslichkeit Miscible with water
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Menge 4 L
Formelmasse 74.55
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Kaliumchlorid:0,075%; Wasser:99,925%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ19L535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
ChargennummerM31L507 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
ChargennummerZ14K509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
ChargennummerX20K502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
ChargennummerX01K512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number042679.K7,042679.AP,042679.K2
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, 0.010 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals >