Learn More
Kaliumcarbonat-Sesquihydrat, 98.5 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10245321
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumcarbonat-Sesquihydrat, 98.5 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10245321
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10245321
Marke: Thermo Scientific Acros 347202500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6381-79-9 | C2H6K4O9 | 330.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-79-9
Summenformel C2H6K4O9
Molekulargewicht (g/mol) 330.45
MDL-Nummer MFCD00149925
InChI-Schlüssel WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
IUPAC-Name tetrapotassium trihydrate dicarbonate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium carbonate sesquihydrate
Schmelzpunkt 891.0°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Merck Index 15, 7740
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water., insoluble in alcohol
Formelmasse 165.24
Reinheit (%) 98.5%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number347200010,347202500,347200025
ChargennummerA0466469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number347200010,347202500,347200025
ChargennummerA0459863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number347200010,347202500,347200025
ChargennummerA0456665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2023 Catalog Number347200010,347202500,347200025
ChargennummerA0450856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number347200010,347202500,347200025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate sesquihydrate, reagent ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Kaliumcarbonat-Sesquihydrat, 98.5 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >