Learn More
Kaliumcarbonat, Purum p.a., Honeywell Artikelnummer.: 15635920
Kaliumcarbonat, Purum p.a., Honeywell
Artikelnummer. 15635920 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15635920
Marke: Honeywell Research Chemicals 601101KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Purum p.a., wasserfrei, ≥ 99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11430
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumcarbonat
Menge 1 kg
Strukturformel K2CO3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4267587
Formelmasse 138.21 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte purum p. a
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumcarbonat, Purum p.a., Honeywell >