Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10637422
Kaliumcarbonat, wasserfrei, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10637422
500 g
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Artikelnummer. 10637422
Marke: Fisher Chemical P/4120/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CK2O3, CAS-Nummer-584-08-7, Kaliumcarbonat, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Dikaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, Perlenasche, Pottasche, Kaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Weinsteinsalz, 500 g, weiß, 138,21 g/mol, BWHMMNQKPAPP-UHFFFAOYSA-L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 891 °C
Farbe Weiß
pH 11,5 bis 12
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
Formelmasse 138.21g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumcarbonat, wasserfrei, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., Fisher Chemical™ >