Learn More
Kaliumcarbonat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11457967
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumcarbonat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023257
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11457967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16625.36
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 584-08-7 | CK2O3 | 138.21 g/mol
Kaliumcarbonat hat ein breites Spektrum an industriellen und Forschungsanwendungen. Die Hauptanwendung von Kaliumcarbonat ist die Herstellung von Chemikalien, Düngemitteln, Seife und Glas. Es wird als Trocknungsmittel für Lösungsmittel verwendet, insbesondere wenn Spuren von Säuren vorhanden sind, und als Spülmittel von Säuren, die in der organischen Synthese hergestellt werden. Es wird als Puffermittel während der Weinproduktion verwendet. Es wird auch als Löschmittel in Feuerlöschern verwendet. In der organischen Synthese ist es ein weitgehend verwendetes Reagenz für die Alkylierung und Arylierungsreaktionen auf Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- und Sauerstoffzentren. Es wird auch in Aldol-Kondensationen, der Michael-Reaktion, Acylierung, Wittig-Reaktion, Knoevenagel-Reaktion, Eliminierungsreaktion, Epoxidöffnung, Cyclysierung, metallkatalysierter Kreuzkopplungsreaktion, Hydratation und einer Vielzahl von Reaktionen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kaliumcarbonat hat ein breites Spektrum an industriellen und Forschungsanwendungen. Die Hauptanwendung von Kaliumcarbonat ist die Herstellung von Chemikalien, Düngemitteln, Seife und Glas. Es wird als Trocknungsmittel für Lösungsmittel verwendet, insbesondere wenn Spuren von Säuren vorhanden sind, und als Spülmittel von Säuren, die in der organischen Synthese hergestellt werden. Es wird als Puffermittel während der Weinproduktion verwendet. Es wird auch als Löschmittel in Feuerlöschern verwendet. In der organischen Synthese ist es ein weitgehend verwendetes Reagenz für die Alkylierung und Arylierungsreaktionen auf Kohlenstoff-, Schwefel-, Stickstoff- und Sauerstoffzentren. Es wird auch in Aldol-Kondensationen, der Michael-Reaktion, Acylierung, Wittig-Reaktion, Knoevenagel-Reaktion, Eliminierungsreaktion, Epoxidöffnung, Cyclysierung, metallkatalysierter Kreuzkopplungsreaktion, Hydratation und einer Vielzahl von Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol. Unlöslich in Aceton und Alkohol.
Hinweise
Kaliumcarbonat ist ein hygroskopischer und zerfliessender Feststoff.
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium carbonate
Schmelzpunkt 891 °C
Namenshinweis anhydrous
pH 11,5 bis 12,5
Menge 500 g
Strukturformel K2CO3
Beilstein 4267587
Merck Index 14,7619
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water. Insoluble in acetone,and alcohol.
IUPAC-Name Kaliumkarbonat
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.29
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA16625.36,A16625.0C,A16625.0E
Chargennummer10223365 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA16625.36,A16625.0C,A16625.0E
Chargennummer10255114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA16625.36,A16625.0C,A16625.0E
Chargennummer10253244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 ArtikelnummerA16625.0C,A16625.36,A16625.0E
Chargennummer10251916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2024 ArtikelnummerA16625.0C,A16625.36,A16625.0E
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium carbonate anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: carbonic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumcarbonat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >