Learn More
Kaliumcarbonat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357457
Kaliumcarbonat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357457
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11357457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012609.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
It may be used in pharmaceutical laboratories as a drying agent or as a source of potassium. It is also used in fire extinguishers, to make soap, glass and to soften water. Aqueous potassium carbonate plays an important role in carbon dioxide absorption promoted by piperazine. It is also essential for the absorption of carbon dioxide promoted by boric acid. It is also useful for the synthesis of azoles and diazines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium carbonate
Schmelzpunkt 891°C
Farbe Gelb
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min.
Beilstein 4267587
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
IUPAC-Name Dikalium, Karbonat
Formelmasse 138.21
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.29 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX15K013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number012609.14,012609.36,012609.22,012609.A1,012609.A7
ChargennummerR01J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2023 Catalog Number012609.36
ChargennummerQ28J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number012609.36
ChargennummerY14I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog Number012609.14,012609.36,012609.22,012609.A1,012609.A7
ChargennummerW27I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number012609.14,012609.36,012609.22,012609.A1,012609.A7
Name des Produkts
Kaliumcarbonat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >